Få mere at vide
2,6-Dihydroxynaphthalene, 98%
Artikelnummer. 11476984
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476984 5 g 5g
11486984 25 g 25g
11496984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476984 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21465.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 581-43-1 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
2,6-dihydroxynaphthalen anvendes til fremstilling af 1,5-dichlor-2,6-diethynylnaphthalener. Det bruges til at fremkalde kramper hos mus. Det udviser antiproliferativ aktivitet over for visse celler. Det anvendes også til fremstilling af den første generation af rotaxan-dendrimer. Desuden bruges det til fremstilling af adskillige farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptika. Ud over dette omdannes det til aminer, estere, ethere og carboxylderivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dihydroxynaphthalen anvendes til fremstilling af 1,5-dichlor-2,6-diethynylnaphthalener. Det bruges til at fremkalde kramper hos mus. Det udviser antiproliferativ aktivitet over for visse celler. Det anvendes også til fremstilling af den første generation af rotaxan-dendrimer. Desuden bruges det til fremstilling af adskillige farvestoffer, pigmenter, fluorescerende blegemidler, garvemidler, antioxidanter og antiseptika. Ud over dette omdannes det til aminer, estere, ethere og carboxylderivater.
Opløselighed
Opløselig i methanol og varmt vand. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 581-43-1
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00004082
InChI nøgle MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
PubChem CID 93552
IUPAC navn naphthalen-2,6-diol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 223°C to 225°C
Mængde 5 g
Beilstein 1238082
Opløselighedsinformation Soluble in methanol and hot water. Slightly soluble in water.
Formel vægt 160.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dihydroxynaphthalene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Naphthalenediol