Få mere at vide
2,6-dihydroxynaphthalen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15244604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15244604 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15244604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115030050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
CAS: 581-43-1 | C10H8O2 | 160,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dihydroxynaphthalene
CAS 581-43-1
Smeltepunkt 220,0 °C til 224,0 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Molekylær formel C10H8O2
Lineær formel C10H6(OH)2
Mængde 5 g
Beilstein 06,984
Synonym 2,6-dihydroxynaphthalene, 2,6-naphthalenediol, 2,6-naphthohydroquinone, 2-hydroxy-6-naphthol, unii-4xx2nd0257, 2,6-dihydroxy naphthalene, 2,6-dihdroxynaphthalene, 2,6-dihydroxy-naphthalene, acmc-209m2x, aronis24267
InChI nøgle MNZMMCVIXORAQL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1O
IUPAC navn naphthalen-2,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 160.17
PubChem CID 93552
Formel vægt 160.17
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dihydroxynaphthalene, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.