Få mere at vide
2,6-dihydroxyisonicotinic acid, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 6-Dihydroxyisonicotinic acid |
| Analyseprocentområde | 90% |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Lineær formel | (HO)2(C5H2N)COOH |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 155.11 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Technical |