Få mere at vide
2',6-Dihydroxyflavone, 97%
Artikelnummer. 11332229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332229 1 g 1g
11342229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27229.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 92439-20-8 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 92439-20-8
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
MDL nummer MFCD00017676
InChI nøgle YCGXYGWBHFKQHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6,2'-dihydroxyflavone, 2',6-dihydroxyflavone, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl chromen-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 688661
IUPAC navn 6-hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',6-Dihydroxyflavone
Mængde 1 g
Formel vægt 254.24
Procent renhed 97%