Få mere at vide
2,6-Dihydroxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452718
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
16452718 5 g
1 options
Artikelnummer. 16452718 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY0801
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 2,6-Dihydroxybenzoic acid is a secondary metabolite of salicylic acid which has been hydrolyzed by liver enzymes during phase I metabolism.
2,6-Dihydroxybenzoic acid is a secondary metabolite of salicylic acid which has been hydrolyzed by liver enzymes during phase I metabolism.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dihydroxybenzoic acid
CAS 303-07-1
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H6O4
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (648.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (108.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=C(O)C=CC=C1O
Molekylvægt (g/mol) 154.12
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism