Få mere at vide
2,6-Dihydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dihydroxybenzaldehyde |
| CAS | 387-46-2 |
| Molekylær formel | C7 H6 O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2,6-dihydroxy-, γ-Resorcylaldehyde (7CI,8CI), 2,6-Dihydroxybenzaldehyde, 6-Hydroxysalicylaldehyde, Ranjal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O3/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-4,9-10H |
| SMIL | Oc1cccc(O)c1C=O |
| IUPAC navn | 2,6-dihydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.12 |
| Formel vægt | 138.0317 |