Få mere at vide
2',6'-Dihydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30373107
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30373107 1 g
1 options
Artikelnummer. 30373107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4500951G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Molekylær formel C8 H8 O3
Mængde 1 g
Synonym 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,6-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2,6-dihydroxy- (3CI), Acetophenone, 2',6'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1,3-Benzenediol, 2-acetyl-, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzene-1,3-diol, 2-Acetylresorcinol, NSC 615, γ-Resacetophenone
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMIL CC(=O)c1c(O)cccc1O
IUPAC navn 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Formel vægt 152.0473