missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone, TRC

Artikelnummer. 17972715
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17972715 5 mg -
17924865 1 mg -
17931615 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17972715 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4499005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4071-18-5
Molekylær formel C12 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 187.24
Synonym Ethoxyquin Quinone Imine, 6(2H)-Quinolone, 2,2,4-trimethyl- (7CI,8CI), 2,2,4-Trimethyl-6(2H)-quinolinone, 2,2,4-Trimethyl-2,6-dihydro-6-quinolinone, 2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone, 6(2H)-Quinolinone, 2,2,4-trimethyl-
IUPAC navn 2,2,4-trimethylquinolin-6-one
SMIL CC1=CC(C)(C)N=C2C=CC(=O)C=C12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO/c1-8-7-12(2,3)13-11-5-4-9(14)6-10(8)11/h4-7H,1-3H3
Formel vægt 187.0997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.