missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dihydro-2,2,4-trimethyl-6-quinolone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO/c1-8-7-12(2,3)13-11-5-4-9(14)6-10(8)11/h4-7H,1-3H3 |
| Formel vægt | 187.0997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?