Få mere at vide
2,6-difluorpyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10361524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10361524 25 g Glasflaske 25g
10093660 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10361524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306660250
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1513-65-1
Molekylær formel C5H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 115.08
MDL nummer MFCD00006227
InChI nøgle MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
IUPAC navn 2,6-difluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Difluoropyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Lilla-Rød
Tæthed 1.2600g/mL
Kogepunkt 124.5°C (743.0 mmHg)
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4360 to 1.4380
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.26
Formel vægt 115.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske