Få mere at vide
2,6-Difluoropyridine, 98+%
Product Code. 11442937
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11442937 100 g 100g
11422937 5 g 5g
11432937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11442937 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15522.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.083 g/mol
2,6-difluorpyridin er blevet anvendt til fremstilling af poly(pyridinether)er via polykondensation med silyleret 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-difluorpyridin er blevet brugt til fremstilling af poly(pyridinether)er via polykondensation med silyleret 1,1,1
-tris(4-hydroxyphenyl)ethan.
Opløselighed
Ikke blandbar eller svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1513-65-1
Molekylær formel C5H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 115.083
MDL nummer MFCD00006227
InChI nøgle MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
IUPAC navn 2,6-difluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)F)F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoropyridine
Tæthed 1.268
Kogepunkt 123°C to 124°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.437
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1422549
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 115.08
Procent renhed ≥98%