Få mere at vide
2,6-Difluoropyridine, 98+%
Artikelnummer. 11422937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422937 5 g 5g
11432937 25 g 25g
11442937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15522.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.083 g/mol
2,6-difluorpyridin er blevet anvendt til fremstilling af poly(pyridinether)er via polykondensation med silyleret 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-difluorpyridin er blevet brugt til fremstilling af poly(pyridinether)er via polykondensation med silyleret 1,1,1
-tris(4-hydroxyphenyl)ethan.
Opløselighed
Ikke blandbar eller svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1513-65-1
Molekylær formel C5H3F2N
Molekylvægt (g/mol) 115.083
MDL nummer MFCD00006227
InChI nøgle MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
IUPAC navn 2,6-difluorpyridin
SMIL C1=CC(=NC(=C1)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoropyridine
Tæthed 1.268
Kogepunkt 123°C to 124°C
Flammepunkt 33°C (91°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.437
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1422549
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 115.08
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Difluoropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Difluoropyridine