Få mere at vide
2,6-difluorpyridin-3-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11481760
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481760 1 g 1g
15403707 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481760 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27509.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136466-94-9
Molekylær formel C5H4BF2NO2
Molekylvægt (g/mol) 158.899
MDL nummer MFCD03788245
InChI nøgle LCCZTROJRJFXNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoropyridine-3-boronic acid, 2,6-difluoropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridineboronic acid, 2,6-difluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-difluoropyridine-3-boronicacid, 2,6-difluoropyridin-3-ylboronicacid, 2,6-difluoro-3-pyridyl boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridinyl, 2,6-difluoro-3-pyridinyl boronic acid
PubChem CID 2762713
IUPAC navn (2,6-difluorpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL B(C1=C(N=C(C=C1)F)F)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 158.9
Procent renhed 95%