Få mere at vide
2,6-Difluorobenzyl chloride, TRC
Artikelnummer. 30376924
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30376924 2.5 g 2.5g
30369062 1 g -
30370871 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30376924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4514582.5G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-73-4
Molekylær formel C7 H5 Cl F2
Molekylvægt (g/mol) 162.56
Synonym 2-(chloromethyl)-1,3-difluoro-benzene
IUPAC navn 2-(chloromethyl)-1,3-difluoro-benzene
SMIL Fc1cccc(F)c1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzyl chloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Formel vægt 162.0048