missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Difluorobenzyl Azide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorobenzyl Azide |
| CAS | 106308-60-5 |
| Molekylær formel | C7H5F2N3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Azidomethyl)-1,3-difluorobenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5F2N3/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-11-12-10/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1CN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | 2-(azidomethyl)-1,3-difluorobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vægt | 169.0452 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?