Få mere at vide
2,6-Difluorobenzyl alcohol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorobenzyl alcohol |
| CAS | 19064-18-7 |
| Molekylær formel | C7H6F2O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Rufinamide Impurity 10 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| SMIL | OCc1c(F)cccc1F |
| IUPAC navn | (2,6-difluorophenyl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.12 |
| Formel vægt | 144.0387 |