Få mere at vide
2,6-Difluorobenzoylacetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 40017-76-3 |
| Molekylær formel | C9 H5 F2 N O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 2,6-Difluorophenacyl Cyanide, 2,6-Difluoro-β-oxo-benzenepropanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5F2NO/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)8(13)4-5-12/h1-3H,4H2 |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1C(=O)CC#N |
| IUPAC navn | 3-(2,6-difluorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.14 |
| Formel vægt | 181.0339 |