missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2,6-difluorobenzoyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,6-difluorobenzoyl)urea |
| CAS | 1342075-20-0 |
| Molekylær formel | C8H6N2O2F2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2N2O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)7(13)12-8(11)14/h1-3H,(H3,11,12,13,14) |
| SMIL | NC(=O)NC(=O)c1c(F)cccc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.14 |
| Formel vægt | 200.0397 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?