Få mere at vide
(2,6-difluorobenzoyl)urea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2,6-difluorobenzoyl)urea |
| CAS | 1342075-20-0 |
| Molekylær formel | C8H6N2O2F2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6F2N2O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)7(13)12-8(11)14/h1-3H,(H3,11,12,13,14) |
| SMIL | NC(=O)NC(=O)c1c(F)cccc1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.14 |
| Formel vægt | 200.0397 |