Få mere at vide
2,6-Difluorobenzonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorobenzonitrile |
| CAS | 1897-52-5 |
| Molekylær formel | C7H3F2N |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H |
| SMIL | Fc1cccc(F)c1C#N |
| IUPAC navn | 2,6-difluorobenzonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.1 |
| Formel vægt | 139.0234 |