Få mere at vide
2,6-Difluorobenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30368970
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30368970 50 g
1 options
Artikelnummer. 30368970 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44604050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzonitrile
CAS 1897-52-5
Molekylær formel C7H3F2N
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
SMIL Fc1cccc(F)c1C#N
IUPAC navn 2,6-difluorobenzonitril
Molekylvægt (g/mol) 139.1
Formel vægt 139.0234