Få mere at vide
2,6-Difluorobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluorobenzoic acid |
| CAS | 385-00-2 |
| Molekylær formel | C7 H4 F2 O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzoic acid, 2,6-difluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,6-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 126584 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMIL | OC(=O)c1c(F)cccc1F |
| IUPAC navn | 2,6-difluorobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.1 |
| Formel vægt | 158.0179 |