Få mere at vide
2,6-Difluorbenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11490134
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490134 1 g 1g
11400144 5 g 5g
11410144 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490134 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13595.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 60230-36-6 | C6H3ClF2O2S | 212,595 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60230-36-6
Molekylær formel C6H3ClF2O2S
Molekylvægt (g/mol) 212.595
MDL nummer MFCD00085004
InChI nøgle QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzenesulfonylchloride, 2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzene sulfonyl chloride, 2,6-difluorophenyl chlorosulfone, pubchem1957, acmc-209mil, ksc352q0t
PubChem CID 2734271
IUPAC navn 2,6-difluorbenzensulfonylchlorid
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)Cl)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.568
Kogepunkt 127 °C til 130 °C (6,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 212.6
Procent renhed 97%