Få mere at vide
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluoro-4-methoxyphenol |
| CAS | 886498-93-7 |
| Molekylær formel | C7 H6 F2 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6F2O2/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(F)c(O)c(F)c1 |
| IUPAC navn | 2,6-difluoro-4-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.118 |
| Formel vægt | 160.034 |