Få mere at vide
2,6-Difluoro-4-methoxyphenol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11312599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312599 5 g 5g
11302599 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312599 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26673.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886498-93-7
Molekylær formel C7H6F2O2
Molekylvægt (g/mol) 160.12
MDL nummer MFCD04115926
InChI nøgle MGCPGVDPXCHXGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluoro-4-hydroxyanisole, phenol,2,6-difluoro-4-methoxy
PubChem CID 3262262
IUPAC navn 2,6-difluoro-4-methoxyphenol
SMIL COC1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Smeltepunkt 67°C to 71°C
Mængde 5 g
Formel vægt 160.12
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.