Få mere at vide
2,6-Difluoro-4-iodophenol, 99%
Artikelnummer. p-7031117
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11390026
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32080.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 950858-06-7 | C6H3F2IO | 255.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Den er følsom over for lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 950858-06-7
Molekylær formel C6H3F2IO
Molekylvægt (g/mol) 255.99
MDL nummer MFCD09907951
InChI nøgle LHUADYKKTXZZMQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 45790937
IUPAC navn 2,6-difluor-4-iodphenol
SMIL C1=C(C=C(C(=C1F)O)F)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-4-iodophenol
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 255.99
Procent renhed 99%