Få mere at vide
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid, 95%
Artikelnummer. 11302139
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302139 1 g 1g
15433407 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302139 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26134.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 214917-68-7 | C7H4F2O3 | 174.10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 214917-68-7
Molekylær formel C7H4F2O3
Molekylvægt (g/mol) 174.10
MDL nummer MFCD03094500
InChI nøgle NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
PubChem CID 2778776
IUPAC navn 2,6-difluor-4-hydroxybenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Smeltepunkt 170°C to 171°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 174.1
Procent renhed 95%