Få mere at vide
2,6-Difluoro-3-formylbenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Difluoro-3-formylbenzoic Acid |
| CAS | 1500192-09-5 |
| Molekylær formel | C8H4O3F2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F2O3/c9-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1c(F)ccc(C=O)c1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.11 |
| Formel vægt | 186.0129 |