Få mere at vide
2,6-Diethylpyrazine (contains ~10% inorganics), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Diethylpyrazine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2/c1-3-7-5-9-6-8(4-2)10-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 136.1 |
| Procent renhed | >95% |