Få mere at vide
2,6-Diethylphenyl isocyanate, 98+%
Artikelnummer. 11367716
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367716 1 g 1g
11377716 5 g 5g
11387716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11339.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20458-99-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20458-99-5
Molekylær formel C11H13NO
Molekylvægt (g/mol) 175.23
MDL nummer MFCD00019912
InChI nøgle AUSRFKVPUCQCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-diethylphenyl isocyanate, 2,6-diethylphenylisocyanate, 1,3-diethyl-2-isocyanato-benzene, benzene, 1,3-diethyl-2-isocyanato, acmc-1co7s, 2,6-diethylbenzenisocyanate, benzene,1,3-diethyl-2-isocyanato
PubChem CID 5153183
IUPAC navn 1,3-diethyl-2-isocyanatobenzen
SMIL CCC1=CC=CC(CC)=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diethylphenyl isocyanate
Tæthed 1.014
Kogepunkt 114°C to 115°C (1 mmHg)
Flammepunkt 104°C (219°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 1 g
FN nummer UN2206
Beilstein 2641462
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 175.23
Procent renhed ≥98%