Få mere at vide
2,6-Diethylanilin, TRC
Artikelnummer. 30369556
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30369556 10 g
1 options
Artikelnummer. 30369556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44352510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Diethylaniline
CAS 579-66-8
Molekylær formel C10 H15 N
Mængde 10 g
Synonym Aniline, 2,6-diethyl- (8CI), 2,6-Diethylbenzenamine, 2,6-Diethylaniline, 2,6-Diethylphenylamine
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3
SMIL CCc1cccc(CC)c1N
IUPAC navn 2,6-diethylanilin
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Formel vægt 149.1204