Få mere at vide
2,6-Diethylanilin, 98%
Artikelnummer. 10694832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10694832 250 mL Glasflaske 250ml
10317680 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10694832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 165222500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 579-66-8 | C10H15N | 149,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-66-8
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.24
MDL nummer MFCD00007753
InChI nøgle FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,6-diethyl, 2,6-diethylbenzenamine, aniline, 2,6-diethyl, 2,6-diethyl aniline, 2-amino-1,3-diethylbenzene, 2,6-diethyl-aniline, ccris 2688, benzamine, 2,6-diethyl, 2,6 diethylaniline, 2,6-diethylphenylamine
PubChem CID 11369
ChEBI CHEBI:27880
IUPAC navn 2,6-diethylanilin
SMIL CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Diethylaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 3 °C til 4 °C
Farve Brun-rød til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 243 °C
Flammepunkt 123 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C2H5)2C6H3NH2
Brydningsindeks 1,5446 til 1,5466
Mængde 250 mL
Beilstein 12,164
Specifik vægtfylde 0.9
Formel vægt 149.24
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Diethylaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diethylaniline