Få mere at vide
2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose 1,3,4-Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose 1,3,4-Triacetate |
| CAS | 188783-78-0 |
| Molekylær formel | C12H17FO7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S,4R,5R,6S)-3-Fluoro-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl Triacetate, 2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17FO7/c1-5-10(18-6(2)14)11(19-7(3)15)9(13)12(17-5)20-8(4)16/h5,9-12H,1-4H3/t5-,9-,10+,11-,12?/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](F)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4R,5S)-4,6-diacetyloxy-5-fluoro-2-methyloxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.26 |
| Formel vægt | 292.0958 |