Få mere at vide
2,6-dichlorotoluen, 99+%
Artikelnummer. 10590371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10590371 100 mL Glasflaske 100ml
10142380 500 mL Glasflaske 500ml
10541184 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10590371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113791000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-69-4
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.03
MDL nummer MFCD00000576
InChI nøgle DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichlorotoluene
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 2 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2500g/mL
Kogepunkt 196 °C til 203 °C
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3Cl2
Brydningsindeks 1,5500 til 1,552
Mængde 100 mL
Beilstein 05, 296
Specifik vægtfylde 1.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 24 mg/l (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og acetone
Formel vægt 161.03
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Dichlorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.