Få mere at vide
2,6-dichlorotoluen, 99%
Artikelnummer. 11425927
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425927 100 g 100g
11415927 25 g 25g
11435927 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24463.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 118-69-4 | C7H6Cl2 | 161,025 g/mol
2,6-dichlortoluen er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlortoluen er et vigtigt organisk mellemprodukt. Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-69-4
Molekylær formel C7H6Cl2
Molekylvægt (g/mol) 161.025
MDL nummer MFCD00000576
InChI nøgle DMEDNTFWIHCBRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichlorotoluene, benzene, 1,3-dichloro-2-methyl, toluene, 2,6-dichloro, unii-rvm09757ww, 1,3-dichloro-2-methyl-benzene, toluene,6-dichloro, pubchem3701, 2,6-dichloro-toluene, benzene,dichloromethyl, 2,6-dichloro toluene
PubChem CID 8368
IUPAC navn 1,3-dichlor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorotoluene
Smeltepunkt 2°C
Tæthed 1.254
Kogepunkt 196°C to 203°C
Flammepunkt 82°C (179°F)
Brydningsindeks 1.551
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1907194
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 161.03
Procent renhed 99%