Få mere at vide
2,6-dichlorothiophenol, 97 %
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichlorothiophenol |
| Smeltepunkt | 46 °C til 50 °C |
| Kogepunkt | 101 °C til 103 °C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2082400 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 179.07 |
| Procent renhed | 97% |