Få mere at vide
2,6-Dichlorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11475263
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475263 5 g 5g
11485263 25 g 25g
11495263 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12854.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24966-39-0 | C6H3Cl2S | 178.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24966-39-0
Molekylær formel C6H3Cl2S
Molekylvægt (g/mol) 178.05
MDL nummer MFCD00004833
InChI nøgle JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
PubChem CID 90671
IUPAC navn 2,6-dichlorbenzenthiol
SMIL [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichlorothiophenol
Smeltepunkt 46°C to 50°C
Kogepunkt 101°C to 103°C (14 mmHg)
Flammepunkt 112°C (233°F)
Lugt Unpleasant
Mængde 5 g
Beilstein 2082400
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 179.07
Procent renhed 97%