missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,6-Dichloroterephthalic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloroterephthalic acid |
| CAS | 116802-97-2 |
| Molekylær formel | C8 H4 Cl2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichloro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,6-Dichloroterephthalic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4Cl2O4/c9-4-1-3(7(11)12)2-5(10)6(4)8(13)14/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 2,6-dichloroterephthalic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.02 |
| Formel vægt | 233.9487 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?