Få mere at vide
2,6-Dichloropyridin N-oxid, 98%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloropyridine N-oxide |
| Smeltepunkt | 136 °C til 140 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Formel vægt | 163.99 |
| Procent renhed | 98% |