Få mere at vide
2,6-Dichloropyridine, 98%
Artikelnummer. 11410173
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11410173 100 g 100g
11420173 500 g 500g
11430173 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410173 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11364.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2402-78-0 | C5H3Cl2N | 147.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2402-78-0
Molekylær formel C5H3Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 147.99
MDL nummer MFCD00006244
InChI nøgle FILKGCRCWDMBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,6-dichloro, ccris 1727, 2,6-dichlorpyridine, 2.6-dichloropyridine, pubchem2564, 2,6-dichloro pyridine, 2,6-dichloro-pyridine, acmc-1cbwr, 26dclpy, wln: t6nj bg fg
PubChem CID 16989
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin
SMIL ClC1=CC=CC(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropyridine
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Kogepunkt 211°C
Lugt Unpleasant
Mængde 100 g
FN nummer UN2811
Beilstein 108664
Formel vægt 147.99
Procent renhed 98%