Få mere at vide
2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493217
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493217 5 g 5g
15483217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20541.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5398-44-7
Molekylær formel C6H3Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 192.00
MDL nummer MFCD00234147
InChI nøgle SQSYNRCXIZHKAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloroisonicotinic acid, 2,6-dichloro-isonicotinic acid, 2,6-dichloro-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichloroisonicotinicacid, 2,6-dichloro-4-pyridinyl carboxylic acid, pyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorisonicotins, enamine_005327, zlchem 403
PubChem CID 94830
ChEBI CHEBI:73179
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=NC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 208°C (decomposition)
Mængde 5 g
Formel vægt 192
Procent renhed 98%