Få mere at vide
2,6-dichloropyridin-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30386254
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386254 10 g
1 options
Artikelnummer. 30386254 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43583310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropyridine-3-carboxylic Acid
CAS 38496-18-3
Molekylær formel C6 H3 Cl2 N O2
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
IUPAC navn 2,6-dichloropyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 192
Formel vægt 190.9541