Få mere at vide
2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 95%, Maybridge
Artikelnummer. 10727675
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10727675 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10727675 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00052DA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloropyridine-3-boronic acid
CAS 148493-34-9
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Molekylær formel C5H4BCl2NO2
MDL nummer MFCD03094989
Mængde 1 g
Synonym 2,6-dichloropyridine-3-boronic acid, 2,6-dichloropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridineboronic acid, 3-borono-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2,6-dichloro-3-pyridinyl, 2,6-dichloropyridine-3-boronicacid, pubchem5039, acmc-209d0p
InChI nøgle XBBLBQZAVMHEER-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=C(N=C(C=C1)Cl)Cl)(O)O
IUPAC navn (2,6-dichloropyridin-3-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 191.802
PubChem CID 2762712
Formel vægt 191.81
Procent renhed 95%