Få mere at vide
2,6-dichloropyridin-1-oxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,6-Dichloropyridine-1-oxide |
| CAS | 2587-00-0 |
| Molekylær formel | C5 H3 Cl2 N O |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3Cl2NO/c6-4-2-1-3-5(7)8(4)9/h1-3H |
| SMIL | [O-][n+]1c(Cl)cccc1Cl |
| IUPAC navn | 2,6-diclor-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.99 |
| Formel vægt | 162.9592 |