Få mere at vide
2,6-dichlorpyridin-4-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754203
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10754203 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10754203 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF04500DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloropyridin-4-amine
CAS 2587-02-2, 2588-04-7
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C5H5Cl2N2
Mængde 1 g
Synonym 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2
InChI nøgle WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
SMIL C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-4-amin
Molekylvægt (g/mol) 164.01
PubChem CID 137652
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%