Få mere at vide
2,6-dichlorpyridin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683223
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10683223 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10673223 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10683223 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF05052EA
Kemiske identifikatorer
CAS 62476-56-6
Molekylær formel C5H4Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 163.00
MDL nummer MFCD00023417
InChI nøgle MJVZSRZTBDMYLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-3-aminopyridine, 2,6-dichloro-3-pyridylamine, 3-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-3-pyridinamine, 2,6-dichloropyridin-3-ylamine, 2,6-dichloro-pyridin-3-ylamine, 2,6-dichlorpyridin-3-amin, pubchem10384, ksc495k2f
PubChem CID 112846
IUPAC navn 2,6-dichlorpyridin-3-amin
SMIL NC1=CC=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloropyridin-3-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 163.01
Procent renhed 97%