Få mere at vide
2,6-Dichloropyrazin, TRC
Artikelnummer. 30377916
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30377916 250 g
1 options
Artikelnummer. 30377916 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD435825250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropyrazine
CAS 4774-14-5
Molekylær formel C4 H2 Cl2 N2
Mængde 250 g
InChI formel InChI=1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H
SMIL Clc1cncc(Cl)n1
IUPAC navn 2,6-dichloropyrazin
Molekylvægt (g/mol) 148.98
Formel vægt 147.9595