Få mere at vide
2,6-Dichloropyrazin, 99+%
Product Code. 10772081 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Emballage Unit Size
10772081 1 g Glasflaske 1g
10348320 5 g Glasflaske 5g
10056193 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10772081 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 232540010
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4774-14-5
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.98
InChI nøgle LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC navn 2,6-dichlorpyrazin
SMIL C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Dichloropyrazine
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 53,0 °C til 56,0 °C
Farve Hvid til beige
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Beilstein 23, III, 903
Formel vægt 148.98
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller