Få mere at vide
2,6-Dichloropyrazine, 98%
Artikelnummer. p-7081275
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11414310
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11175.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148.974 g/mol
2,6-dichlorpyrazin anvendes til fremstilling af pyrazin og pyridinforbindelser som ATR-kinaseinhibitorer. Det bruges også til syntese af oxacalixarener indeholdende nitrogenheterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorpyrazin anvendes til fremstilling af pyrazin og pyridinforbindelser som ATR-kinaseinhibitorer. Det bruges også til syntese af oxacalixarener indeholdende nitrogenheterocykler.
Opløselighed Opløselig i ethanol og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4774-14-5
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.974
MDL nummer MFCD00006125
InChI nøgle LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC navn 2,6-dichlorpyrazin
SMIL C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropyrazine
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2439
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and methanol.
Formel vægt 148.98
Procent renhed 99%