Få mere at vide
2,6-Dichloropyrazin, 98%
Artikelnummer. 11434310
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434310 100 g 100g
11414310 5 g 5g
11424310 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434310 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11175.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 4774-14-5 | C4H2Cl2N2 | 148,974 g/mol
2,6-dichlorpyrazin anvendes til fremstilling af pyrazin og pyridinforbindelser som ATR-kinaseinhibitorer. Det bruges også til syntese af oxacalixarener indeholdende nitrogenheterocykler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,6-dichlorpyrazin anvendes til fremstilling af pyrazin og pyridinforbindelser som ATR-kinaseinhibitorer. Det bruges også til syntese af oxacalixarener indeholdende nitrogenheterocykler.
Opløselighed Opløselig i ethanol og methanol
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4774-14-5
Molekylær formel C4H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 148.974
MDL nummer MFCD00006125
InChI nøgle LSEAAPGIZCDEEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2,6-dichloro, 2,6-chloro pyrazine, 2,6-dichloro pyrazine, 2,6-dichloro-pyrazine, 2-chloro-6-chloro-pyrazine, 2,6-dicloropyrazine, 2,6 dichloropyrazine, pubchem8548, 2,6-dichloro-pyrazin, 2, 6-dichloropyrazine
PubChem CID 78504
IUPAC navn 2,6-dichlorpyrazin
SMIL C1=C(N=C(C=N1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Dichloropyrazine
Smeltepunkt 52 °C til 56 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 100 g
Beilstein 2439
Opløselighedsinformation Opløselig i ethanol og methanol.
Formel vægt 148.98
Procent renhed 99%